1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR922491-1G OR922491-5G
APOSOR922491-1GEA 945 SEK
APOSOR922491-1G APOSOR922491-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Smältpunkt: 181…183 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02090876
CAS nummer: 31728-75-3