Nitrilotriättiksyra 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: NTA, 2,2',2''-Nitrilotriacetic acid
OR921592-2.5KG OR921592-500G
APOSOR921592-2.5KGEA 4575 SEK
APOSOR921592-2.5KG APOSOR921592-500G
Nitrilotriättiksyra 99%
Nitrilotriättiksyra
Formel: C₆H₉NO₆
MW: 191.14 g/mol
Kokpunkt: 498
Smältpunkt: 242
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004287
CAS nummer: 139-13-9
Merck Index: 12,06675