Isobutyl tiglate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR920788-25G OR920788-5G
APOSOR920788-25GEA 3350 SEK
APOSOR920788-25G APOSOR920788-5G
Isobutyl tiglate 95%
Isobutyl tiglate
Formel: C₉H₁₆O₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016629
CAS nummer: 61692-84-0