(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR920743-1G OR920743-5G
APOSOR920743-1GEA 1425 SEK
APOSOR920743-1G APOSOR920743-5G
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 95%
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Formel: C₆H₁₅N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008078
CAS nummer: 3850-30-4