(±)-1-Heptyn-3-ol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR920099-1G OR920099-5G
APOSOR920099-1GEA 0 SEK
APOSOR920099-1G APOSOR920099-5G
(±)-1-Heptyn-3-ol 97%
(±)-1-Heptyn-3-ol
Formel: C₇H₁₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041597
CAS nummer: 7383-19-9