(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR920063-1G OR920063-250MG
APOSOR920063-1GEA 2325 SEK
APOSOR920063-1G APOSOR920063-250MG
(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene
Formel: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 1052236-86-8