N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR919641-25G OR919641-5G
APOSOR919641-25GEA 3375 SEK
APOSOR919641-25G APOSOR919641-5G
N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide 98%
N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177.20 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 19243-95-9