2,6-Bis(chloromethyl)pyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR919509-1G OR919509-25G OR919509-5G
APOSOR919509-1GEA 1025 SEK
APOSOR919509-1G APOSOR919509-25G APOSOR919509-5G
2,6-Bis(chloromethyl)pyridine 95%
2,6-Bis(chloromethyl)pyridine
Formel: C₇H₇Cl₂N
MW: 176.04 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00142844
CAS nummer: 3099-28-3