4-Bromo-2-methylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR9191-100G
OR9191-25G
OR9191-5G
OR9191-1G
APOSOR9191-100GEA
2250
SEK
APOSOR9191-100G
APOSOR9191-25G
APOSOR9191-5G
APOSOR9191-1G
4-Bromo-2-methylpyridine 98%
4-Bromo-2-methylpyridine
Formel:
C₆H₆BrN Densitet: 1,45 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03788196 CAS nummer: 22282-99-1 |