N-Methyl-N-[(3-methyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]amine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR918542-1G OR918542-250MG
APOSOR918542-1GEA 8050 SEK
APOSOR918542-1G APOSOR918542-250MG
N-Methyl-N-[(3-methyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]amine 95%
N-Methyl-N-[(3-methyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]amine
Formel: C₉H₁₇N₃
MW: 167,26 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08277101
CAS nummer: 956208-04-1