2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR918316-10G OR918316-1G OR918316-5G
APOSOR918316-10GEA 1250 SEK
APOSOR918316-10G APOSOR918316-1G APOSOR918316-5G
2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline 95%
2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline
Formel: C₁₀H₉ClN₂
MW: 192,65 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09807547
CAS nummer: 109113-72-6