Pyrimidin-4-ol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR917181-100G OR917181-25G OR917181-5G
APOSOR917181-100GEA 0 SEK
APOSOR917181-100G APOSOR917181-25G APOSOR917181-5G
Pyrimidin-4-ol 98%
Pyrimidin-4-ol
Formel: C4H4N2O
Smältpunkt: 163…169 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00038024
CAS nummer: 51953-18-5