4-Bromodibenzothiophene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromodibenzo[b,d]thiophene
OR916957-25G OR916957-50G
APOSOR916957-25GEA 3025 SEK
APOSOR916957-25G APOSOR916957-50G
4-Bromodibenzothiophene 98%
4-Bromodibenzothiophene
Formel: C₁₂H₇BrS
MW: 263,15 g/mol
Smältpunkt: 87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02683746
CAS nummer: 97511-05-2