1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR9146-1G
OR9146-250MG
APOSOR9146-1GEA
1175
SEK
APOSOR9146-1G
APOSOR9146-250MG
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Smältpunkt: 221…223 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD03839859 CAS nummer: 186129-25-9 |