Boc-3-bromo-L-phenylalanine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms:
Boc-Phe(3-Br)-OH
OR914325-1G
OR914325-5G
APOSOR914325-1GEA
1350
SEK
APOSOR914325-1G
APOSOR914325-5G
Boc-3-bromo-L-phenylalanine 98%
Boc-3-bromo-L-phenylalanine
Formel:
C₁₄H₁₈BrNO₄ MW: 344,21 g/mol Smältpunkt: 130…140 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01317710 CAS nummer: 82278-73-7 |