2-Ethylthiazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR914220-1G OR914220-25G OR914220-5G
APOSOR914220-1GEA 1475 SEK
APOSOR914220-1G APOSOR914220-25G APOSOR914220-5G
2-Ethylthiazole 97%
2-Ethylthiazole
Formel: C₅H₇NS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085193
CAS nummer: 15679-09-1