1,4-Dichloroisoquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR914185-10G OR914185-1G OR914185-5G
APOSOR914185-10GEA 3325 SEK
APOSOR914185-10G APOSOR914185-1G APOSOR914185-5G
1,4-Dichloroisoquinoline 98%
1,4-Dichloroisoquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05664199
CAS nummer: 15298-58-5