1,2,3,4-Tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR914166-1G OR914166-250MG
APOSOR914166-1GEA 7025 SEK
APOSOR914166-1G APOSOR914166-250MG
1,2,3,4-Tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine 95%
1,2,3,4-Tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₇H₁₀N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00296976
CAS nummer: 71257-38-0