4-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]aniline
OR9141-1G OR9141-5G
APOSOR9141-1GEA 975 SEK
APOSOR9141-1G APOSOR9141-5G
4-Imidazol-1-ylmethylphenylamine 95%
4-Imidazol-1-ylmethylphenylamine
Formel: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,2144 g/mol
Smältpunkt: 128…130 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06660785
CAS nummer: 56643-85-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III