2-Methyl-3-(methylthio)furan 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR913430-10G OR913430-25G OR913430-5G
APOSOR913430-10GEA 3350 SEK
APOSOR913430-10G APOSOR913430-25G APOSOR913430-5G
2-Methyl-3-(methylthio)furan 95%
2-Methyl-3-(methylthio)furan
Formel: C₆H₈OS
MW: 128,19 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03701635
CAS nummer: 63012-97-5