6-Iodopyridin-2-ylamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR913273-1G
OR913273-250MG
OR913273-5G
APOSOR913273-1GEA
1350
SEK
APOSOR913273-1G
APOSOR913273-250MG
APOSOR913273-5G
6-Iodopyridin-2-ylamine 95%
Formel:
C₅H₅IN₂ Smältpunkt: 109…110 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD07779511 CAS nummer: 88511-25-5 |