1-(2-Methoxyethoxy)-4-nitrobenzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR913195-10G OR913195-25G
APOSOR913195-10GEA 2325 SEK
APOSOR913195-10G APOSOR913195-25G
1-(2-Methoxyethoxy)-4-nitrobenzene 97%
1-(2-Methoxyethoxy)-4-nitrobenzene
Formel: C₉H₁₁NO₄
MW: 197,1879 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00463497
CAS nummer: 22483-40-5