2-(4-Methylphenyl)piperazine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR913098-1G OR913098-250MG
APOSOR913098-1GEA 6100 SEK
APOSOR913098-1G APOSOR913098-250MG
2-(4-Methylphenyl)piperazine 95%
2-(4-Methylphenyl)piperazine
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 65709-31-1