(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR913034-1G OR913034-5G
APOSOR913034-1GEA 445 SEK
APOSOR913034-1G APOSOR913034-5G
(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine 95%
(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine
Formel: C₈H₉Cl₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04632069
CAS nummer: 731827-07-9