2-Methoxy-5-methylbenzonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR912865-1G OR912865-5G
APOSOR912865-1GEA 685 SEK
APOSOR912865-1G APOSOR912865-5G
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile 95%
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,1700 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03425693
CAS nummer: 53078-70-9