3-Aminobutan-1-ol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR912855-10G OR912855-1G OR912855-5G
APOSOR912855-10GEA 825 SEK
APOSOR912855-10G APOSOR912855-1G APOSOR912855-5G
3-Aminobutan-1-ol 97%
3-Aminobutan-1-ol
Formel: C₄H₁₁NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03412694
CAS nummer: 2867-59-6