4-(Cyclopentylamino)benzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR912839-10G OR912839-1G OR912839-5G
APOSOR912839-10GEA 5900 SEK
APOSOR912839-10G APOSOR912839-1G APOSOR912839-5G
4-(Cyclopentylamino)benzonitrile 98%
4-(Cyclopentylamino)benzonitrile
Formel: C₁₂H₁₄N₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 1019512-92-5