N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR912802-1G OR912802-250MG
APOSOR912802-1GEA 0 SEK
APOSOR912802-1G APOSOR912802-250MG
N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide 95%
N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02684311
CAS nummer: 122334-36-5