3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR912752-1G OR912752-250MG
APOSOR912752-1GEA 5400 SEK
APOSOR912752-1G APOSOR912752-250MG
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde
Formel: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Kokpunkt: 60…61 °C/0,5mmHg
Flampunkt: 99 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02181145
CAS nummer: 74663-96-0