1-Ethyl-3-hydroxypiperidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR912385-25G
OR912385-5G
APOSOR912385-25GEA
705
SEK
APOSOR912385-25G
APOSOR912385-5G
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine 95%
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine
Formel:
C₇H₁₅NO Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006508 CAS nummer: 13444-24-1 |