2,6-Dimethoxy-p-cresol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR912037-100G OR912037-25G OR912037-5G
APOSOR912037-100GEA 6050 SEK
APOSOR912037-100G APOSOR912037-25G APOSOR912037-5G
2,6-Dimethoxy-p-cresol 95%
2,6-Dimethoxy-p-cresol
Formel: C₉H₁₂O₃
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017289
CAS nummer: 6638-05-7