L-Isoserine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-Amino-2-hydroxypropanoic acid, L-Isoserine, (S)-3-Amino-2-hydroxypropionic Acid
OR911994-100G OR911994-25G OR911994-5G
APOSOR911994-100GEA 3975 SEK
APOSOR911994-100G APOSOR911994-25G APOSOR911994-5G
L-Isoserine 97%
L-Isoserine
Formel: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03428326
CAS nummer: 632-13-3