3-Methylquinoline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR911987-25G OR911987-5G
APOSOR911987-25GEA 735 SEK
APOSOR911987-25G APOSOR911987-5G
3-Methylquinoline 95%
3-Methylquinoline
Formel: C₁₀H₉N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00014661
CAS nummer: 612-58-8