Ethyl-4-chlorobenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR911952-100G
OR911952-500G
APOSOR911952-100GEA
1975
SEK
APOSOR911952-100G
APOSOR911952-500G
Ethyl-4-chlorobenzoate 98%
Ethyl-4-chlorobenzoate
Formel:
C₉H₉ClO₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00013645 CAS nummer: 7335-27-5 |