Ethyl-3-chlorobenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR911951-100G
OR911951-25G
APOSOR911951-100GEA
1025
SEK
APOSOR911951-100G
APOSOR911951-25G
Ethyl-3-chlorobenzoate 98%
Ethyl-3-chlorobenzoate
Formel:
C₉H₉ClO₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00013634 CAS nummer: 1128-76-3 |