1-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: (3,4-Dichlorobenzyl)methylamine
OR911950-100G OR911950-10G OR911950-25G
APOSOR911950-100GEA 10175 SEK
APOSOR911950-100G APOSOR911950-10G APOSOR911950-25G
1-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine 98%
1-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine
Formel: C₈H₉Cl₂N
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 5635-67-6