3-Hydroxy-p-anisidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR911881-100G OR911881-25G OR911881-5G
APOSOR911881-100GEA 3300 SEK
APOSOR911881-100G APOSOR911881-25G APOSOR911881-5G
3-Hydroxy-p-anisidine 98%
3-Hydroxy-p-anisidine
Formel: C₇H₉NO₂
Smältpunkt: 130 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010222
CAS nummer: 1687-53-2