Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR911845-1G OR911845-5G
APOSOR911845-1GEA 0 SEK
APOSOR911845-1G APOSOR911845-5G
Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 95%
Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₂S
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 81569-44-0