2,3,5,6-Tetramethylpyrazine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR911661-100G OR911661-500G
APOSOR911661-100GEA 1725 SEK
APOSOR911661-100G APOSOR911661-500G
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine 98%
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
Formel: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Kokpunkt: 190 °C/760mmHg
Smältpunkt: 82…86 °C
Densitet: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006146
CAS nummer: 1124-11-4