7-Methylquinoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR911658-100G
OR911658-25G
OR911658-5G
APOSOR911658-100GEA
5125
SEK
APOSOR911658-100G
APOSOR911658-25G
APOSOR911658-5G
7-Methylquinoline 97%
7-Methylquinoline
Formel:
C₁₀H₉N |
MDL Number:
MFCD00006805 CAS nummer: 612-60-2 |