3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9115-1G OR9115-250MG
APOSOR9115-1GEA 550 SEK
APOSOR9115-1G APOSOR9115-250MG
3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,18 g/mol
Smältpunkt: 126…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00106146
CAS nummer: 59843-77-5