2-(Methylthio)pyrazine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR911470-100G
OR911470-25G
APOSOR911470-100GEA
695
SEK
APOSOR911470-100G
APOSOR911470-25G
2-(Methylthio)pyrazine 98%
2-(Methylthio)pyrazine
Formel:
C₅H₆N₂S Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00041024 CAS nummer: 21948-70-9 |