2,4,6-Trimethylbenzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: Mesitaldehyde
OR911451-100G OR911451-500G
APOSOR911451-100GEA 1400 SEK
APOSOR911451-100G APOSOR911451-500G
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde 95%
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Kokpunkt: 237 °C/760mmHg
Smältpunkt: 11 °C
Densitet: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003341
CAS nummer: 487-68-3