Resorcinol 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Benzendiol
OR911293-1KG OR911293-5KG
APOSOR911293-1KGEA 1550 SEK
APOSOR911293-1KG APOSOR911293-5KG
Resorcinol 99%
Resorcinol
Formel: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Kokpunkt: 281 °C
Smältpunkt: 109…111 °C
Densitet: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 127 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002269
CAS nummer: 108-46-3