5-Nitro-1H-indazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9104-100G OR9104-500G OR9104-25G
APOSOR9104-100GEA 820 SEK
APOSOR9104-100G APOSOR9104-500G APOSOR9104-25G
5-Nitro-1H-indazole 95%
Formel: C₇H₅N₃O₂
Smältpunkt: 204…208 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005693
CAS nummer: 5401-94-5