4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR910289-25G OR910289-5G OR910289-1G
APOSOR910289-25GEA 1050 SEK
APOSOR910289-25G APOSOR910289-5G APOSOR910289-1G
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrClN₂O₂
MW: 251.4652 g/mol
Smältpunkt: 195…200 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11100159
CAS nummer: 827-33-8