1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR910032-10G OR910032-25G
APOSOR910032-10GEA 2425 SEK
APOSOR910032-10G APOSOR910032-25G
1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 98%
1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,1700 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00187828
CAS nummer: 3463-30-7