2,4-Dichloro-5-cyanothiazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR910022-1G OR910022-5G
APOSOR910022-1GEA 2325 SEK
APOSOR910022-1G APOSOR910022-5G
2,4-Dichloro-5-cyanothiazole 97%
2,4-Dichloro-5-cyanothiazole
Formel: C₄Cl₂N₂S
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08669569
CAS nummer: 82554-18-5