5,7-Dichloroquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR909992-10G OR909992-1G OR909992-5G
APOSOR909992-10GEA 7625 SEK
APOSOR909992-10G APOSOR909992-1G APOSOR909992-5G
5,7-Dichloroquinoline 98%
5,7-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11504933
CAS nummer: 4964-77-6