6,8-Dichloroquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR909969-1G OR909969-5G
APOSOR909969-1GEA 2250 SEK
APOSOR909969-1G APOSOR909969-5G
6,8-Dichloroquinoline 98%
6,8-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040711
CAS nummer: 703-66-2